Få mere at vide
Dimethylamin, 2M i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342289
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342289 25 mL 25ml
11352289 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27261.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dimethylamin er en forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi. Det er råmateriale til fremstilling af mange landbrugskemikalier og lægemidler, såsom henholdsvis dimefox og diphenhydramin. Det overfladeaktive stof lauryldimethylaminoxid findes i sæber og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylamin er en forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi. Det er råmateriale til fremstilling af mange landbrugskemikalier og lægemidler, såsom henholdsvis dimefox og diphenhydramin. Det overfladeaktive stof lauryldimethylaminoxid findes i sæber og rengøringsmidler.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Temperaturfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, vand, fugt, kviksølv, klor, kobber og kobberforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-40-3
Molekylær formel C2H7N
Molekylvægt (g/mol) 45.085
MDL nummer MFCD00008288
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC navn N-methylmethanamin
SMIL CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
Tæthed 0.775
Flammepunkt 5°C (41°F)
Lineær formel (CH3)2NH
Brydningsindeks 1.335
Mængde 25 mL
FN nummer UN3286
Beilstein 605257
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 45.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M in methanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, 2M in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Dimethylamine