Få mere at vide
Dimethylaluminiumchlorid, 0,9M opløsning i heptan, AcroSeal™
Artikelnummer. 10290413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10290413 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10200423 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377791000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 1184-58-3 | C2H6AlCl | 92,502 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-58-3 , 142-82-5
MDL nummer MFCD00000458
InChI nøgle JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M
Synonym aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution
PubChem CID 79147
IUPAC navn chlor(dimethyl)aluminium
SMIL C[Al](C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylaluminium chloride
Navn note 0,9M-løsning i heptan
Farve Farveløs til Grå
Tæthed 0.7110g/mL
Flammepunkt −4 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C2H6AlCl
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 3249
Specifik vægtfylde 0.711
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion. Andre opløseligheder: blandet med mættet alifatisk og aromatisk kulbrinter
Molekylvægt (g/mol) 92.5
Formel vægt 92.5
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.