Få mere at vide
Dimethyl2,2'-((2-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-(2-diazoacetyl)phenoxy)ethoxy)-4-methylphenyl)azanediyl)diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl2,2'-((2-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-(2-diazoacetyl)phenoxy)ethoxy)-4-methylphenyl)azanediyl)diacetate |
| CAS | 123330-90-5 |
| Molekylær formel | C29H34N4O11 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-(diazoacetyl)phenoxy]ethoxy]-4-methylphenyl]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)glycine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N4O11/c1-19-6-8-21(32(15-26(35)39-2)16-27(36)40-3)24(12-19)43-10-11-44-25-13-20(23(34)14-31-30)7-9-22(25)33(17-28(37)41-4)18-29(38)42-5/h6-9,12-14H,10-11,15-18H2,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC)C(=O)C=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-(2-diazoacetyl)phenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-methylanilino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.6 |
| Formel vægt | 614.2224 |