Få mere at vide
Dimethylgul indikator, Solstice
Artikelnummer. 15633910
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15633910 25 g Glasflaske 25g
15623910 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15633910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3312925G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    625.06 DKK / 25g
    Spare 134.94 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indikator
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-11-7
Molekylær formel C14H15N3
Molekylvægt (g/mol) 225.30
MDL nummer MFCD00008308
InChI nøgle JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-phenyldiazenylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Yellow
Smeltepunkt 111 °C
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N=NC6H4N(CH3)2
FN nummer UN2811
Beilstein 746016
Farve Gul
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
pH 5 til 7 (ved 10,00 g/L 20 °C)
Mængde 25 g
Formel vægt 225,29 g/mol
Grad Indikator
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl yellow
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.