Få mere at vide
Dimethyltrisulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl trisulfide |
| CAS | 3658-80-8 |
| Molekylær formel | C2 H6 S3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3 |
| SMIL | CSSSC |
| IUPAC navn | (methyltrisulfanyl)metan |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.26 |
| Formel vægt | 125.9632 |