Få mere at vide
Dimethyltrisulfid, TRC
Artikelnummer. 30351306
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30351306 5 g
1 options
Artikelnummer. 30351306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2653605G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Molekylær formel C2 H6 S3
Mængde 5 g
Synonym Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
InChI formel InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMIL CSSSC
IUPAC navn (methyltrisulfanyl)metan
Molekylvægt (g/mol) 126.26
Formel vægt 125.9632