Få mere at vide
Dimethyltrisulfid, 98%
Artikelnummer. 15445687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445687 5 g 5g
15455687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32913.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126,25 g/mol
Dimethyltrisulfid er rapporteret som en vigtig aromakomponent i kogte Brassicaceous-grøntsager. Fældelokkemad indeholdende dimethyltrisulfid er blevet brugt til at fange Calliphora loewi og andre spyfluer. Dimethyltrisulfid sammen med dimethylsulfid og dimethyldisulfid er blevet bekræftet som flygtige forbindelser afgivet af den fluetiltrækkende plante kendt som dødhestearum (Helicodiceros muscivorus). Disse fluer tiltrækkes af lugten af stinkende kød og hjælper med at bestøve denne plante.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyltrisulfid er rapporteret som en vigtig aromakomponent i kogte Brassicaceous-grøntsager. Fældelokkemad indeholdende dimethyltrisulfid er blevet brugt til at fange Calliphora loewi og andre spyfluer. Dimethyltrisulfid sammen med dimethylsulfid og dimethyldisulfid er blevet bekræftet som flygtige forbindelser afgivet af den fluetiltrækkende plante kendt som dødhestearum (Helicodiceros muscivorus). Disse fluer tiltrækkes af lugten af stinkende kød og hjælper med at bestøve denne plante.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C. Opbevares i en lufttæt og lysbestandig beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3658-80-8
Molekylær formel C2H6S3
Molekylvægt (g/mol) 126.25
MDL nummer MFCD00039808
InChI nøgle YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
IUPAC navn (methyltrisulfanyl)methan
SMIL CSSSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trisulfide
Tæthed 1.203
Kogepunkt 165 °C til 175 °C
Flammepunkt 52 °C (126 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3SSSCH3
Brydningsindeks 1.6
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 126.26
Procent renhed 98%