Få mere at vide
Dimethyltrisulfid, 98+%
Artikelnummer. 10289500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289500 25 g Glasflaske 25g
10005830 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415030250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3658-80-8
Molekylær formel C2H6S3
Molekylvægt (g/mol) 126.27
MDL nummer MFCD00039808
InChI nøgle YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
IUPAC navn (methyltrisulfanyl)methan
SMIL CSSSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trisulfide
Navn note 98+%
Smeltepunkt -68,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 165,0 °C til 175,0 °C
Flammepunkt 52 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SSSCH3
Brydningsindeks 1,5995 til 1,6025
Mængde 25 g
Beilstein 01, IV, 1283
Specifik vægtfylde 1.19
Formel vægt 126.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl trisulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.