Få mere at vide
Dimethyl Trimethylsilyl Propargylphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Trimethylsilyl Propargylphosphonate |
| CAS | 228120-29-4 |
| Molekylær formel | C8H17O3PSi |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | P-2-Propyn-1-yl-phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Propargylphosphonate. |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O3PSi/c1-10-12(9,11-2)7-6-8-13(3,4)5/h7H2,1-5H3 |
| SMIL | COP(=O)(CC#C[Si](C)(C)C)OC |
| IUPAC navn | 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ynyl(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.28 |
| Formel vægt | 220.0685 |