Få mere at vide
Dimethyl trans-3-hexenioat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl trans-3-Hexenedioate |
| CAS | 25126-93-6 |
| Molekylær formel | C8 H12 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl(E)-hex-3-enedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vægt | 172.0736 |