Få mere at vide
Dimethyl-trans-1,4-cyclohexandicarboxylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551871 5 g Glasflaske 5g
10087582 1 g Glass bottle 1g
10616144 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 240790050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3399-22-2 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3399-22-2
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
MDL nummer MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
InChI nøgle LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
PubChem CID 7198
IUPAC navn dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OOCC6H10COOCH3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 200.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.