Få mere at vide
Dimethyltrans-1,2-Cyclopropandicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30385781
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30385781 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30385781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD478848500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Molekylær formel C7H10O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.0579