Få mere at vide
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropandicarboxylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328860 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10328860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255350050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 826-35-7 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Navn note 99+%
CAS 826-35-7
Farve Farveløs
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 101 °C (18,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H10O4
Brydningsindeks 1,4425 til 1,4445
MDL nummer MFCD00062806
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.12
Synonym dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1r,2r-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, e, dimethyltrans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1,2-dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl +/--trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1r,2r ;-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alle organiske opløsningsmidler
InChI nøgle JBVOSZYUSFDYIN-RFZPGFLSSA-N
SMIL COC(=O)C1CC1C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 158.16
PubChem CID 6429599
Formel vægt 158.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /