Få mere at vide
Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide, Mikromol™
Beskrivelse
Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide |
| CAS | 37743-18-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 N O . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20NO.BrH/c1-19(2)17-18(13-14-20-17,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3)C |
| IUPAC navn | (3,3-diphenyloxolan-2-ylidene)-dimethylazanium;bromide |
| Vis mere |