missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethyl Tetradecanedioate, TRC

Artikelnummer. 30378594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378594 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4607635G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl Tetradecanedioate
CAS 5024-21-5
Molekylær formel C16 H30 O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H30O4/c1-19-15(17)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(18)20-2/h3-14H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn dimethyl tetradecanedioate
Molekylvægt (g/mol) 286.407
Formel vægt 286.214
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.