Få mere at vide
Dimethyl Terephthalate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899550
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899550 100 g
15809560 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899550 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8081770100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-61-6
Tekniske data
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Tæthed 1.35 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 282°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H4-1,4-(COOCH3)2
MDL nummer MFCD00008440
Mængde 100 g
Synonym Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl terephthalate
Molekylvægt (g/mol) 194.18