Få mere at vide
Dimethylterephthalat, Mikromol™
Artikelnummer. 17988814
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17988814 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17988814 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2520.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dimethylterephthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Analyt- eller komponentnavne Terephthalic acid-bis-methyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 194,0579 g/mol