Få mere at vide
Dimethylterephthalat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460331
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460331 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460331 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2520.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Dimethylterephthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Analyt- eller komponentnavne Terephthalic acid-bis-methyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 194,0579 g/mol