Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, testet i henhold til Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15675360
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15675360 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15675360 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 39291100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Testet i henhold til Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 100 mL
Eksplosionsgrænse 42% (63°F)
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H6OS
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42mmHg (20°C)
MDL nummer MFCD00002089
Beilstein 506008
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(C)=O
IUPAC navn methansulfinylmethan
Molekylvægt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vægt 78.13g/mol