Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, spektrofotometrisk kvalitet, 99,9+%
Artikelnummer. 11368357
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368357 1 L 1 L
11358357 4 x 1 L 4 L
11378357 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032434.K2
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1,101 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde >99.9%
Damptryk 2,5 hPa (2 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, ether, benzen, kloroform og acetone.
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13
Grad Spektrofotometri