Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, Spectrophotometric Grade, 99.9+%
Artikelnummer. 11358357
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11358357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032434.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethylsulfoxid bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.101
Kogepunkt 189°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 87°C (189°F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde >99.9%
Damptryk 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13
Grad Spektrofotometrisk