Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15665297 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
:
25 L
Artikelnummer.
15665297 25 L
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15665297 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 4164025L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,9 % (GC)
ACS opløsningsmidler til almindelig brug
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
pH Not applicable
Smeltepunkt 18.5°C
CAS 67-68-5
Farve Farveløs
Mængde 25 L
Emballage Plastspand
Molekylær formel C2H6OS
Synonym DMSO
Kogepunkt 189°C
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(C)=O
IUPAC navn methansulfinylmethan
Molekylvægt (g/mol) 78.13
Procent renhed 0.999
Grad ACS