Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, reagenskvalitet, Honeywell
Artikelnummer. 15697820 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Pakningsstørrelse:
1 GAL
1 L
100ml
2.5 L
230kg
25 L
4 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15697820 1 L 1 L
15667820 100 mL 100ml
15637830 500 mL 500ml
15607830 2.5 L 2.5 L
15698480 4 L 4 L
15647830 5 L 5 L
15627830 25 L 25 L
15687820 1 gA 1 GAL
15617830 230 kg 230kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15697820 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. D58791L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 42%, 63°F
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Reagens