Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Eksplosionsgrænse | 42%, 63°F |
| Flammepunkt | 87°C (188.6°F) |
| Tændingspunkt | 573°F |
| Lineær formel | (CH3)2SO |
| Damptryk | 0.42 mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| IUPAC navn | methylsulfinylmethan |
| Vis mere |