Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, reagenskvalitet, Honeywell
Artikelnummer. 15647830 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Pakningsstørrelse:
1 GAL
1 L
100ml
2.5 L
230kg
25 L
4 L
5 L
500ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15647830
Brand: Honeywell Research Chemicals D58795L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 42%, 63°F
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfoxide