Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, reagenskvalitet, Honeywell
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Pakningsstørrelse:
1 GAL
1 L
100ml
2.5 L
230kg
25 L
4 L
5 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 42%, 63°F |
| Flammepunkt | 87°C (188.6°F) |
| Tændingspunkt | 573°F |
| Lineær formel | (CH3)2SO |
| Damptryk | 0.42 mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| IUPAC navn | methylsulfinylmethan |
| Vis mere |