Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, puriss. pa, Honeywell
Artikelnummer. 15654710
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15654710 2.5 L 2.5 L
15644710 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15654710 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 349432.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Puriss. pa, tørret,≤ 0,02% vand
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 42%, 63°F
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)
Grad puriss. pa