Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell
Artikelnummer. p-7073679
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15605470
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 41640100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 100 mL
Eksplosionsgrænse 42%, 63°F
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)
Grad ACS/puriss. pa