Artikelnummer. 15635470
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
unitSize
15635470
500 mL
500ml
15605470
100 mL
100ml
15625470
2.5 L
2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer.
15635470
Leverandør
Honeywell Riedel-de Haën
Leverandørnr.
41640500ML
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS
67-68-5
Molekylær formel
C2H6OS
Molekylvægt (g/mol)
78.13
MDL nummer
MFCD00002089
InChI nøgle
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID
679
ChEBI
CHEBI:28262
IUPAC navn
methylsulfinylmethan
SMIL
CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Dimethyl sulfoxide
Tæthed
1.10g/mL
Mængde
500 mL
Eksplosionsgrænse
42%, 63°F
Flammepunkt
87°C (188.6°F)
Tændingspunkt
573°F
Lineær formel
(CH3 )2 SO
Damptryk
0.42 mmHg (20°C)
Beilstein
506008
Formel vægt
78.13g/mol
Procent renhed
≥99.9% (GC)
Grad
ACS/puriss. pa
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?