Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Puriss p.a, ACS-reagens, ≥99,9% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15615470
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15615470 1 L Poly flaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15615470 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 416401L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    279.35 DKK / 1 L
    Spare 1335.65 DKK
    82% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,9 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Farve Farveløs
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 42%
Tændingspunkt 573 °C
Emballage Poly flaske
Brydningsindeks 1,478 til 1,48
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0,42 mmHg (20 °C)
Vand 0 til 0,1 % (Koulometrisk)
Beilstein 506008
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78,13 g/mol
Procent renhed ≥99,9% (GC)
Show More Show Less
Product Identifier
  • Dimethyl sulfoxide