Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, Puriss. p.a., ≥99.9% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674710
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15674710 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15674710 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 349436X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 16°C to 19°C
CAS 67-68-5
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 42% (63°F)
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C2H6OS
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42mmHg (20°C)
MDL nummer MFCD00002089
Beilstein 506008
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Kogepunkt 189°C
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(C)=O
IUPAC navn methylsulfinylmethane
Molekylvægt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)