Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, HPLC-kvalitet, 99,9+%
Artikelnummer. 11398167
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398167 4 x 1 L -
11378167 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022914.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4171.70 DKK
    3753.65 DKK / 4 L
    Spare 418.05 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.101
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Tændingspunkt 270 °C (518 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde >99.9%
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, ether, benzen, kloroform og acetone.
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13
Grad HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.