Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, HPLC-kvalitet, 99,9+%
Beschreibung
Dimethylsulfoxid bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1,101 g/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 87 °C (189 °F) |
| Tændingspunkt | 270 °C (518 °F) |
| Lugt | Mild |
| Fysisk form | Væske |
| Mehr anzeigen |