Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, HPLC-kvalitet, 99,9+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11305607
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305607 4 x 1 L 4 L
11385597 250 mL 250ml
11395597 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042780.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3186.61 DKK
    2866.65 DKK / 4 L
    Spare 319.96 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Følsomhed: Hygroskopisk | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.101
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Tændingspunkt 270 °C (518 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde >99.9%
Damptryk 2,5 hPa (2 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, diethylether, ethanol, acetone, ether, carbontetrachlorid og ethylacetat.
Formel vægt 78.13
Grad HPLC