Tekniske data
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 0,55 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 1,98 mPaS ved 25 °C |
| Kogepunkt | 189 °C |
| IUPAC navn | methansulfinylmethan |
| Formel vægt | 78,13 g/mol |