Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10387791 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10387791 2.5 L 2.5 L
10500151 250 mL 250ml
10122140 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387791 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4125/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2167.22 DKK
    1932.86 DKK / 2.5 L
    Spare 234.36 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,98 mPaS ved 25 °C
Kogepunkt 189 °C
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78,13 g/mol