Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10122140 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10122140 500 mL 500ml
10500151 250 mL 250ml
10387791 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122140 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4125/PB08
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 18.4°C
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPaS at 25°C
Kogepunkt 189°C
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13g/mol