Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 17844591 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
17844591 6 x 1 L Glasflaske
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17844591 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 517796X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testet,≥ 99,9 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    CAS 67-68-5
    Mængde 6 x 1 L
    Emballage Glasflaske
    Fysisk form Væske
    PubChem CID 679
    ChEBI CHEBI:28262
    Procent renhed min. 99.9 %