Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Navn note | For ACS analysis |
| CAS | 67-68-5 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.104g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 0.5 L |
| Fysisk form | Væske til fast |
| Analyseprocentområde | ≥99.9% |
| Molekylær formel | C2H6OS |
| MDL nummer | MFCD00002089 |
| Vis mere |