Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-216495
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Glasflaske
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10103483
Brand: Fisher BioReagents BP231100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethylsulfoxid,> -99,7%, C2H6OS, CAS nummer-67-68-5, methan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethylsulfoxid, demavet, dimethylsulfoxid, demsodrox, dimethylsulfoxid, dimexid, methylsulfoxid, 100mL,< -0,30 Absorbansenheder ved 280nm, Damptryk: 0,55mbar ved 20°C,> -99,7 %
DMSO er et kryokonserveringsmiddel til celler og kan også bruges i bakterielle transformationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Absorbans ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >190°C
Tæthed 1.100g/cm³
Kogepunkt 189°C
Mængde 100 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥99.7 %
Rester efter fordampning 0.001% max.
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPa/s at 25°C
Vand 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.7%