Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10499683
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Glasflaske
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499683 1 L HDPE flaske 1 L
10103483 100 mL Glasflaske 100ml
11463883 4 L Amber Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10499683 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2311
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethylsulfoxid,> -99,7%, C2H6OS, CAS nummer-67-68-5, methan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethylsulfoxid, demavet, dimethylsulfoxid, demsodrox, dimethylsulfoxid, dimexid, methylsulfoxid, 100mL,< -0,30 Absorbansenheder ved 280nm, Damptryk: 0,55mbar ved 20°C,> -99,7 %
DMSO er et kryokonserveringsmiddel til celler og kan også bruges i bakterielle transformationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Absorbans ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >190°C
Tæthed 1.100g/cm³
Mængde 1 L
Identifikation Pass Test
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.001% max.
Analyseprocentområde ≥99.7 %
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPa/s at 25°C
Vand 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189°C
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.7%