Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10103483
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
Emballage:
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103483 100 mL Ravglasflaske 100ml
10499683 1 L Ravglasflaske 1 L
11463883 4 L Ravglasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103483 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP231100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.25 DKK
    140.30 DKK / 100ml
    Spare 43.95 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dimethylsulfoxid, >-99,7%, C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, metan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethylsulphoxid, demavet, dimethylsulfoxid, demsodrox, dimethylsulfoxid, dimelexid, methylsulfoxid, 100 ml, <-0,30 absorptionsenheder ved 280 nm, damptryk: 0,55 mbar ved 20 grader. C, >-99,7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid,> -99,7%, C2H6OS, CAS nummer-67-68-5, methan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethylsulfoxid, demavet, dimethylsulfoxid, demsodrox, dimethylsulfoxid, dimexid, methylsulfoxid, 100mL,< -0,30 Absorbansenheder ved 280nm, Damptryk: 0,55mbar ved 20°C,> -99,7 %
DMSO er et kryokonserveringsmiddel til celler og kan også bruges i bakterielle transformationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Absorbans ≤0,30 absorptionsenheder ved 280 nm
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >190 °C
Tæthed 1.100g/cm³
Mængde 100 mL
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Ravglasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde ≥99.7 %
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,98 mPa/s ved 25 °C
Vand 0,2% maks.
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189 °C
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.7%