Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10293800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10293800 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
10080110 500 mL HDPE flaske 500ml
10305800 5 L HDPE flaske 5 L
10589950 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10293800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4120/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demsodrox, methylsulfoxid, dimexid, methan, sulfinylbis, dimethylsulfoxid, dmso, demavet, dimethylsulfoxid, dimethylsulfoxid, demasorb, 500mL, 189 grader.C, 272g, 272g, farveløs: 272g, 27g IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethan, 18,4 grader C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Damptryk 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,98 mPaS ved 25 °C
Kogepunkt 189 °C
Formel vægt 78,13 g/mol