Få mere at vide
Dimethylsulfoxid-d{6}, 99,9% (isotopisk)
Artikelnummer. 15441457
Skift visning
Mængde:
5 x 1 g
10 x 1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441457 10 x 1 g 1g
15431457 5 x 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15441457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036517.48
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Deutereret DMSO er et almindeligt opløsningsmiddel, der anvendes i NMR-spektroskopi. Det er i kombination med pyridin-d5 spiller en vigtig rolle for opløsningstilstand 2D NMR af kugleformede plantecellevæggel. Lavenergikollisioner af ioniseret acetone-d6, DMSO-d6 og pyridin-d5 med alkanethiolat bruges til at fremstille selvsamlede monolagsoverflader af guld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 1.18 g/mL
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 10 x 1 g
Smeltepunkt 20 °C
Kogepunkt 190 °C
Analyseprocentområde 99,9% (Isotopisk)
Opløselighedsinformation Blandet med vand og diethylether.
IUPAC navn (²H₃) metansulfinyl(²H₃)metan
Formel vægt 84.17
Procent renhed 99.9%