Få mere at vide
Dimethylsulfoxid-d{6}, 99,5 % (isotopisk)
Artikelnummer. 11402928
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402928 50 g 50g
11492918 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11402928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16893.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
DMSO-d 6 er et valgfrit opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi, på grund af dets unikke egenskaber ved at opløse både ikke-polære og polære forbindelser, blandbarhed med næsten alle organiske opløsningsmidler og tillader dynamiske NMR-undersøgelser ved høj temperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DMSO-d 6 er et valgfrit opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi, på grund af dets unikke egenskaber ved at opløse både upolære og polære forbindelser, blandbarhed med næsten alle organiske opløsningsmidler og tillader dynamiske NMR-undersøgelser ved høj temperatur.
Opløselighed Blandbar med vand
og med næsten alle organiske opløsningsmidler såsom alkoholer, estere, ketoner, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter.
Bemærkninger
NMR opløsningsmiddel. Dimethylsulfoxid (DMSO) har et smeltepunkt på 20 °C, fryser tæt på stuetemperatur. Nogle gange, når det er leveret, vil det være i en solid tilstand. For at bringe materialet tilbage til en flydende tilstand, optø det i et varmt vandbad. Der skal udvises forsigtighed for at forhindre vandforurening. Den er stabil, brændbar og fugtfølsom. Uforeneligt med syreklorider, stærke syrer, fosforhalogenider, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfoxide-d6
Tæthed 1.18 g/mL
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 50 g
Smeltepunkt 20 °C
Kogepunkt 190 °C
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Blandet med vand og med næsten alle organiske opløsningsmidler såsom alkoholer, estere, ketoner, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter.
Formel vægt 84.17