Få mere at vide
Dimethylsulfoxid-d{6}, 100% (isotopisk), indeholder 0,03% v/v TMS
Artikelnummer. 11354328
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354328 10 Ea. Pakke med 10
11349977 2 Ea. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11354328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042286.KV
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
DMSO er et almindeligt polært opløsningsmiddel, der anvendes i NMR, PCR, som et kryobeskyttelsesmiddel og som et universelt opløsningsmiddel for mange forbindelser. Deutereret DMSO er et almindeligt opløsningsmiddel, der anvendes i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 1.18 g/mL
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lugt Karakteristik
Emballage Forindstillet ampul
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 10 Ea.
Smeltepunkt 20 °C
Kogepunkt 190 °C
Opløselighedsinformation Minimum isotoprenhed 99,96%
Formel vægt 84.17
Procent renhed 100%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains 0.03% v/v TMS