Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15684630
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Superafkøler let og omsmelter langsomt ved stuetemperatur. Størknede produkt kan gøres flydende igen ved opvarmning til stuetemperatur uden at skade produktet.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15684630
Brand: Honeywell-Chromasolv 348696X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Superafkøler let og omsmelter langsomt ved stuetemperatur. Størknede produkt kan gøres flydende igen ved opvarmning til stuetemperatur uden at skade produktet.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,7 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 16°C to 19°C
Navn note for HPLC
Tæthed 1.10g/mL
Kogepunkt 189°C
Mængde 6 x 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.479
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad CHROMASOLV™ Plus