Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 16°C to 19°C |
| Navn note | for HPLC |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.479 |
| Lineær formel | (CH3)2SO |
| Damptryk | 0.42mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| Kogepunkt | 189°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethyl sulfoxide