Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15604630
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604630 100 mL 100ml
15674630 500 mL 500ml
15624630 1 L 1 L
15644630 2 L 2 L
15634630 2.5 L 2.5 L
15684630 6 x 1 L Pakke med 6
15654630 4 x 2.5 L Pakke med 4
15664630 4 x 4 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Superafkøler let og omsmelter langsomt ved stuetemperatur. Størknede produkt kan gøres flydende igen ved opvarmning til stuetemperatur uden at skade produktet.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15604630 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 34869100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Superafkøler let og omsmelter langsomt ved stuetemperatur. Størknede produkt kan gøres flydende igen ved opvarmning til stuetemperatur uden at skade produktet.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,7 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 16°C to 19°C
Navn note for HPLC
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 100 mL
Brydningsindeks n20/D 1.479
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Kogepunkt 189°C
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfoxide