Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, methylsulfoxid, dimexid, dimethylsulfoxid, dimethylsulfoxid, demavet, methan, sulfinylbis, dimethylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader.C, 262g, 262g, 262g, 3,26g IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethan, 18,4 grader C, 2089
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 18.4°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 189°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Plastbeholder |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 0.55mbar at 20°C |
| Viskositet | 1.98 mPaS at 25°C |
| IUPAC navn | methansulfinylmethan |
| Formel vægt | 78.13g/mol |